Merck
1.11142
Residual Hardness Test Kit, colorimetric
water hardness 0.04-0.15 °d, water hardness 0.05-0.19 °e, 0.7-2.7 mg/L (CaCO₃), MQuant®
Sinônimo(s):
Residual Hardness Visual Test Kit
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Residual Hardness Test, colorimetric, water hardness 0.04-0.15 °d, water hardness 0.05-0.19 °e, 0.7-2.7 mg/L (CaCO3), for use with MQUANT®
analito(s) específico(s)
calcium, magnesium
Nível de qualidade
faixa de medição
0.7-2.7 mg/L (CaCO3)
water hardness measuring range
0.04-0.15 °d
0.05-0.19 °e
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Method: colorimetric with color card 0.04 - 0.08 - 0.15 °d 0.05 - 0.1 - 0.19°e 0.7 - 1.4 - 2.7 mg/l CaCO₃ MQuant®
This MQuant® Residual Hardness test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. Calcium and magnesium ions react with an indicator to form a red complex compound. The residual hardness is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color card.
The test can be used in:
  • Boiler water and boiler feed water
  • Check of ion-exchanger plants for the production of deionized water
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2