Merck
12-243
S6 Kinase/Rsk2 Substrate Peptide 2
S6 Kinase/Rsk2 Substrate Peptide 2 primarily used in Kinase Assays.
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... RPS6KA3(6197)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: Rsk2
Target Sub-Family: AGC
forma física
Lyophilized powder
Nota de preparo
Lyophilized: Stable for 2 years at -20°C
Nota de análise
Routinely evaluated as a substrate for p90 Rsk-2 and p70 S6 Kinase.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
C J Band et al.
The Journal of biological chemistry, 272(1), 138-145 (1997-01-03)
The hormonal regulation of insulin-like growth factor binding protein (IGFBP)-1 and -4 mRNA was compared in serum-free primary rat hepatocyte cultures. The combination of dexamethasone and glucagon (Dex/Gluc) strongly increased IGFBP-1 and IGFBP-4 mRNA levels. Insulin suppressed Dex/Gluc-stimulated IGFBP-1 but
Oxidative stress impairs insulin but not platelet-derived growth factor signalling in 3T3-L1 adipocytes
Tirosh, A., et al
The Biochemical Journal, 355, 757-763 (2001)