Merck
14-606-M
ASK1 Protein, active, 10 µg
Active, N-Terminal GST & C-terminal His6-tagged, recombinant, human ASK1 amino acids 649-946, for use in Kinase Assays.
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
peso molecular
Mw 61.5 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Descrição geral
N-Terminal GST and C-terminal His6-tagged, recombinant, human ASK1 amino acids 649-946
Product Source: expressed in E. coli cells
Aplicação
Research Category
Inflammation & Immunology
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: Ask1
Target Sub-Family: STE
Embalagem
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-606M when ordering the 250 µg size.
forma física
Ni2+/NTA-agarose
Nota de preparo
6 months at -70°C
Nota de análise
routinely evaluated by phosphorylation of MBP
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany