Merck
3100-OP
CHES
OmniPur® Grade, >= 99.5%
Sinônimo(s):
OmniPur® CHES, 2-(N-Cyclohexylamino)Ethanesulfonic Acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
207.29
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
CHES, OmniPur® Grade, >= 99.5%
InChI
1S/C8H17NO3S.Na/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8;/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
TXWKJOVDGFRVOG-UHFFFAOYSA-M
form
crystals
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
foreign activity
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
Quality Level
General description
Molecular biology grade.
Specifications:
A (260 nm, 50%, water): ≤0.1AU
Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Lead (Pb): ≤0.0001%
Lithium (Li): ≤0.005%
Magnesium (Mg): ≤0.0001%
Nickel (Ni): ≤0.0001%
Potassium (K): ≤0.05%
Protease: None detected
RNase: None detected
Rubidium (Rb): ≤0.1%
Sodium (Na): ≤0.1%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c