Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H22N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
386.44
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
dark orange
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: insoluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C24H22N2O3/c1-14-18(10-11-23(27)28)15(2)25-21(14)13-20-19-9-8-17(12-22(19)26-24(20)29)16-6-4-3-5-7-16/h3-9,12-13,25H,10-11H2,1-2H3,(H,26,29)(H,27,28)/b20-13-
InChI key
APYYTEJNOZQZNA-MOSHPQCFSA-N
General description
A cell-permeable indolinone compound that acts as a potent, ATP site-targeting PDGFR inhibitor (IC50 = 10 nM against PDGFRβ), while affecting Flk-1/KDR/ VEGFR2, FGFR1, and EGFR only at much higher concentrations (IC50 = 0.14, 2.29, and >100 µM, respectively). Reported to selectively inhibit PDGFβ- over EGF-stimulated proliferation in EGFR-expressing NIH 3T3 cultures (IC50 = 0.11 and 21.9 µM, respectively) and exhibit much weaker potency against the proliferation of HUVEC cells upon FGF or VEGF stimulation (IC50 = 10 µM).
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Sun, L., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 5120.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?