Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZKSCAN3(80317)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ZKSCAN3 (Zf47) with KRAB and SCAN domains 3 in HeLa cell lysate.