Merck
AG290
Opioid Receptor, µ, control peptide for AB1562
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
cell based assay: suitable
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
mouse ... OPRM1(18390)
Descrição geral
FUNCTION: SwissProt: P35372 # Inhibits neurotransmitter release by reducing calcium ion currents and increasing potassium ion conductance. Receptor for beta-endorphin.
SIZE: 400 amino acids; 44779 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Cell membrane; Multi-pass membrane protein.
SIMILARITY: SwissProt: P35372 ## Belongs to the G-protein coupled receptor 1 family.
Aplicação
Antibody blocking (AB1562).Care should be taken when diluting the peptide into buffer. It is suggested that you dilute by titrating buffer into a small amount of the peptide solution to avoid precipitation.
Optimal working concentration must be determined by the end user.
forma física
Liquid in DMSO.
Nota de preparo
Store at room temperature in undiluted aliquots for up to 3 months.