Merck
ECSEC
mPAGE® Secondary Electrode Core
Sinônimo(s):
electrode assembly
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
eCl@ss:
32039090
Entrar para consultar seus preços
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 1 packs
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
70 °C ambient temp. limit
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
General description
mPAGE® Secondary Electrode Core, for use with mPAGE® Mini Gel Tank (MGT-4) when running up to 4 gels.
The mPAGE® Mini Gel Tank is used to perform high-resolution protein separation on handcast or precast polyacrylamide gels. The gel tank is designed for use with 8 cm x 10 cm mini gels and is compatible with gels cast on the mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Precast Gels. The mPAGE® Mini Gel Tank is designed to prevent incorrect assembly and leakage.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)