Yes, Isopore membranes are PVP-treated and track-etched.
Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
13 mm
filter diam.
13 mm
thickness
10 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
bubble point
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Características & e benefícios:
•A estrutura da membrana retém as partículas na superfície, simplificando a contagem e análise
•As membranas Isopore não coram, resultando em pouca interferência do fundo
•Não higroscópicas, o que permite uma secagem rápida e reduz o tempo de análise da amostra
•Material translúcido que não requer clarificação para microscopia óptica de transmissão; também disponível na opção marrom
Aplicações:
monitoramento do ar, microscopia epifluorescente, ensaios de quimiotaxia
Application
- Haletos orgânicos absorvíveis (AOX)
- Monitoramento de partículas
- Monitoramento de ar
- Análise de microplásticos
- Água de grau para análise de microplásticos
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white | description Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, brown | description Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, brown | description Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic |
| pore size 10-20 % porosity, 0.4 μm pore size | pore size 0.4 μm pore size, 5-20 % porosity | pore size 5-20 % porosity, 0.4 μm pore size | pore size 5-20 % porosity, 0.8 μm pore size |
| parameter ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter 140 °C max. temp., ~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter ~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp. | parameter 140 °C max. temp., 125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate |
| manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
| diam. 13 mm | diam. 47 mm | diam. 25 mm | diam. 13 mm |
| material plain filter, white filter, polycarbonate membrane | material brown filter, polycarbonate membrane, plain filter | material brown filter, polycarbonate membrane, plain filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 0,4 μm
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
Buenas tardes, quaeria preguntar si estes filtros estan PVP-treated y Track-etched. Gracias, Alessia
1 answer-