Merck
LCWP04701
Filtro de membrana Mitex
Mitex™, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 10,0 μm
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
10.0 μm pore size, 60 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
47 mm
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Mitex™
parameter
14 L/min-cm2 air flow rate, 220 mL/min-cm2 water flow rate, 260 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
130 μm
color
white
matrix
Mitex™
pore size
10.0 μm pore size, 60 % porosity
bubble point
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
A membrana de PTFE Mitex™ não é afetada por quase todos os líquidos, inclusive solventes orgânicos, ácidos e bases concentrados, propulsores e líquidos criogênicos. A membrana Mitex não tem suporte; contudo, ela é fácil de manusear, combinando a praticidade de uma membrana com suporte e a versatilidade de uma membrana de PTFE pura. A membrana Mitex é hidrofóbica.
Características e benefícios:
•ampla compatibilidade química
•Inerte biológica e quimicamente
•Estável em temperaturas acima de 260 °C (500 °F) e abaixo de -100 °C (-148 °F)
Aplicações:
ácidos, bases e líquidos criogênicos clarificantes; propulsores clarificantes; análise de líquidos hidráulicos; isolamento de RNA
Código do filtro: LCWP
Tipo de filtro: Filtro de tela
Application
Membrana de 47 mm, de PTFE, hidrofóbica, com poros de 10,0 µm
Legal Information
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro de membrana Mitex
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)