Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A2b1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTEN(5728), TEP1(7011)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry: 1:20 to 1:50 for acetone-fixed, fresh frozen tissue. Not effective for paraffin sections.
Immunoprecipitation 1:10 to 1:20
Protocol for immunohistochemistry of frozen tissue sections on glass slides.
1. Fix sections for 5 minutes with cold acetone.
2. Air dry
3. Wash sections with PBS
4. Add blocking solution (horse serum) for 20 minutes
5. Add diluted PTEN antibody and incubate for 1 hour at room temperature.
6. Wash with PBS
7. Add biotinylated secondary antibody (horse anti-mouse, or equivalent).
8. Incubate for 30 minutes at room temperature.
9. Wash with PBS
10. Detect with ABC (Avidin-Peroxidase-Complex) or equivalent.
11. Wash with PBS
12. Develop with DAB substrate.
13. Hematoxylin dye may be used as a counterstain for visualizing nuclei.Breast tumor tissue gives good staining. Prostate tissue does not stain.Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ações bioquímicas/fisiológicas
*PTEN is covered under U.S. patents 6,262,242, 6,482,795 and U.S. patent application 10/299,003.
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Breast tumor tissue
Purified active kinase is Catalogue Number 14-488
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2