Merck
MAB5280X
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone 2/40/15, Alexa Fluor 488
clone 2/40/15, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-DYT14, Anti-DYT14|, Anti-DYT5b, Anti-TYH
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2/40/15, monoclonal
reatividade de espécies
rat, bovine, quail, chicken
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Th(25085)
Imunogênio
Purified tyrosine hydroxylase (EC 1.14.16.2) from a rat pheochromocytoma (2).
Aplicação
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone 2/40/15, Alexa Fluor 488 is an antibody against Tyrosine Hydroxylase for use in IH.
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tyrosine hydroxylase (TH) catalyzes the rate-determining initial step in the biosynthesis of catecholamines such as dopamine, noradrenaline and adrenaline. Therefore the antibody is used to stain dopaminergeous and adrenergeous neurons as well as the chromaffine tissue of the adrenal medulla. Cell lines such as the PC 12 line, which is derived from a rat pheochromocytoma also, show positive reactions. In immunoblots of adrenal medulla tissue, the antibody recognizes a single protein band in the molecular weight range of 56 - 60 kD.
forma física
Purified immunoglobulin conjugated to Alexa Fluor 488. Liquid in Phosphate buffer with 15 mg/mL BSA as a stabilizer and 0.1% sodium azide.
Nota de preparo
Maintain at 2-8°C in undiluted aliquots in the dark for up to 6 months after date of receipt.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Thomas Haggerty et al.
The European journal of neuroscience, 33(9), 1598-1610 (2011-04-02)
Although clinically distinct diseases, tauopathies and synucleinopathies share a common genesis and mechanisms, leading to overlapping degenerative changes within neurons. In human postmortem striatum of Parkinson's disease (PD) and PD with dementia, we have recently described elevated levels of tauopathy