Merck
MFGL06SH3
Cápsula de preenchimento final Durapore® 0,22 µm, Millipak®
Millipak® Final Fill 60
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Sobre este item
UNSPSC Code:
23151806
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Cápsula de preenchimento final Durapore® 0,22 µm, Millipak®, Millipak® Final Fill 60
material
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
sterility
sterile; irradiated
product line
Millipak® Final Fill 60
feature
hydrophilic
technique(s)
sterile filtration: suitable
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
fitting
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Other Notes
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
  • Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany