Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
UNSPSC Code:
44102408
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
General description
Outras notas:
Para usuários existentes das impressoras ZD620 e ZD621: Faça o download do software atualizado do sistema de rotulagem laboratorial "MilliSentials" (com recursos de impressão de código de barras) aqui.
Para usuários existentes das impressoras ZD620 e ZD621: Faça o download do software atualizado do sistema de rotulagem laboratorial "MilliSentials" (com recursos de impressão de código de barras) aqui.
O sistema de rotulagem laboratorial MilliSentials fornece uma solução completa de rotulagem laboratorial com rótulos de grau laboratorial, uma impressora compacta que pode ser conectada por Wi-Fi e software de rotulagem laboratorial personalizado. Os rótulos de laboratório são capazes de suportar temperaturas de -196 °C (nitrogênio líquido) a 100 °C (água fervente) e são resistentes a solventes químicos agressivos (inclusive etanol, DMSO e xileno). Os rótulos também foram projetados com perfurações permitindo que um tamanho se encaixe em uma ampla gama de recipientes para laboratório, incluindo tubos para microcentrífuga, criofrascos, placas de Petri, placas de cultura celular e frascos para reagentes. O software personalizado possui modelos de rótulo pré-criados para recipientes de laboratório, permite que rótulos sejam salvos para repetir impressões e inclui uma função de upload de planilhas para impressão de lotes grandes. O sistema de rotulagem laboratorial MilliSentials oferece um sistema completo de rotulagem especificamente projetado para laboratórios.
Propriedades-
1. Impressora laboratorial MilliSentials-
Largura: 202 mm (8,0 pol.)
Altura: 192 mm (7,5 pol.)
Peso: 2,5 kg (5,5 libras)
Conexão / Comunicação: USB, WIFI F802.11ac, Bluetooth 4.1
Resolução: 300 dpi
Potência: Detectável automaticamente (compatível com PFC), 100-240 VAC, 50-60 Hz
Garantia: 3 anos
2. Sistema de rótulos laboratoriais adaptáveis MilliSential-
Rótulo: Sistema de rótulos laboratoriais adaptáveis MilliSentials
Compatibilidade com recipientes: tubos de 0,5 ml, tubos de 0,6 ml, frascos de HPLC, tubos de 1 ml, tubos de 2 ml, criofrascos, placas, placas de Petri, tubos cônicos de 15 ml, tubos cônicos de 50 ml, qualquer recipiente maior que 5 ml
Faixa de temperatura: -196 °C a 100 °C
Compatibilidade química: água, álcool isopropílico (≤95%), etanol (≤95%), dimetilsulfóxido (≤70%), metanol (≤95%), acetonitrila (≤75%), água sanitária (≤70%), xileno (≤95%), acetona (≤95%)
3. Fita para impressora laboratorial MilliSentials-
Capacidade da fita: aproximadamente 6400 etiquetas impressas em 1 rolo de fita
4. Software do sistema de rotulagem laboratorial MilliSentials - chave USB
Software: Software do sistema de rotulagem laboratorial MilliSentials
Compatibilidade do software: Sistema operacional Microsoft Windows 10, versão 1909, compilação do sistema operacional (OS Build) 18363.1016 e Macintosh(Mac) macOS Catalina, versão 10.15.6
Propriedades-
1. Impressora laboratorial MilliSentials-
Largura: 202 mm (8,0 pol.)
Altura: 192 mm (7,5 pol.)
Peso: 2,5 kg (5,5 libras)
Conexão / Comunicação: USB, WIFI F802.11ac, Bluetooth 4.1
Resolução: 300 dpi
Potência: Detectável automaticamente (compatível com PFC), 100-240 VAC, 50-60 Hz
Garantia: 3 anos
2. Sistema de rótulos laboratoriais adaptáveis MilliSential-
Rótulo: Sistema de rótulos laboratoriais adaptáveis MilliSentials
Compatibilidade com recipientes: tubos de 0,5 ml, tubos de 0,6 ml, frascos de HPLC, tubos de 1 ml, tubos de 2 ml, criofrascos, placas, placas de Petri, tubos cônicos de 15 ml, tubos cônicos de 50 ml, qualquer recipiente maior que 5 ml
Faixa de temperatura: -196 °C a 100 °C
Compatibilidade química: água, álcool isopropílico (≤95%), etanol (≤95%), dimetilsulfóxido (≤70%), metanol (≤95%), acetonitrila (≤75%), água sanitária (≤70%), xileno (≤95%), acetona (≤95%)
3. Fita para impressora laboratorial MilliSentials-
Capacidade da fita: aproximadamente 6400 etiquetas impressas em 1 rolo de fita
4. Software do sistema de rotulagem laboratorial MilliSentials - chave USB
Software: Software do sistema de rotulagem laboratorial MilliSentials
Compatibilidade do software: Sistema operacional Microsoft Windows 10, versão 1909, compilação do sistema operacional (OS Build) 18363.1016 e Macintosh(Mac) macOS Catalina, versão 10.15.6
Rotulagem de amostras laboratoriais
Other Notes
1. Impressora laboratorial MilliSentials
2. Etiquetas laboratoriais adaptáveis MilliSential - 1 rolo
3. Fita para impressora laboratorial MilliSentials - 1 rolo
4. Software do sistema de rotulagem laboratorial MilliSentials - chave USB
2. Etiquetas laboratoriais adaptáveis MilliSential - 1 rolo
3. Fita para impressora laboratorial MilliSentials - 1 rolo
4. Software do sistema de rotulagem laboratorial MilliSentials - chave USB
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description Brazil | description LATAM | description Argentina | description North America |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sistema de rotulagem laboratorial MilliSentials
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?