Merck
Pular para
MSNU030
Placa de filtro MultiScreen-PCR96
Purification of PCR products
Sinônimo(s):
Montage PCR Kit
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.15
eCl@ss:
32039006
Material:
flat bottom wells, polystyrene
Pore size:
pore sizeproprietary
Sterility:
non-sterile
Binding type:
low binding surface
Entrar para consultar seus preços
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
material
flat bottom wells, polystyrene
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
feature
lid
parameter
100 μL sample volume (per well)
technique(s)
DNA purification: suitable, PCR: suitable, activity assay: suitable (with precipitations), ligand binding assay: suitable, receptor binding assay: suitable
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
150-300 μL
pore size
pore sizeproprietary
application(s)
sample preparation
binding type
low binding surface
shipped in
ambient
General description
A reação em cadeia da polimerase (PCR) é uma técnica fundamental altamente eficaz na biologia molecular. Ela oferece um modo rápido e eficiente de amplificar sequências específicas de DNA ou RNA de ácidos nucleicos derivados de diferentes fontes usando processos enzimáticos em um ambiente de laboratório. Temos uma ampla gama de consumíveis e equipamento de PCR concebidos para facilitar cada fase do seu fluxo de trabalho de PCR. As placas de filtro MultiScreen-PCR96 podem ser utilizadas para purificar os produtos de PCR a serem usados em aplicações posteriores adicionais.
Application
A placa MultiScreen-PCR96Filter é adequada para uso:
  • em ensaios de ligação ao receptor/ligante
  • na preparação da amostra
  • em ensaios enzimáticos com precipitação
  • na purificação
  • de DNA na reação em cadeia da polimerase (
  • PCR) em produtos purificantes de reação em cadeia da polimerase (PCR) para análise de mutação
  • na purificação de produtos de PCR para medição de repetições CAG na purificação produtos de PCR para sequenciamento
Features and Benefits
Membrana exclusiva
Physical form
Identificação por cor: Transparente
Other Notes
Compatível com automação: Sim
Categoria de pesquisa
Ensaios
Ácido nucleico
Proteína
Não inclui reagentes
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
LSKMPCRS384PCRMSNUPSD50
description
Purification of PCR products
description
Purification of PCR products
description
Purification of PCR products
description
Plasmid Plate
pore size
pore sizeproprietary
pore size
pore sizeproprietary
pore size
pore sizeproprietary
pore size
pore sizeproprietary
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
binding type
-
binding type
-
material
flat bottom wells, polystyrene
material
flat bottom wells, polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
feature
lid
feature
lid: no
feature
-
feature
-
working volume
150-300 μL
working volume
100-150 μL
working volume
-
working volume
-
Classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)