Merck
Pular para
MXPHUBKIT-M
Milliflex® PLUS Pump VHP hub Kit
The Milliflex® PLUS Pump VHP hub kit is used for easy fluidic and electrical connection of the Milliflex PLUS Pumps
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
32014001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
Other Notes
Includes: 1 electrical hub and 3 cables
1 fluidic hub and 3 tubes
Power supply
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)