Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
Esse item só pode ser pedido no site Merck Millipore.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarmanufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
A bomba de vácuo compacta Milliflex Plus agiliza a filtração para acelerar testes de CQ. Juntas, as unidades de filtro Milliflex e a bomba de vácuo Milliflex Plus fornecem uma solução integrada para proporcionar resultados confiáveis e precisos em ambientes de produção de alto rendimento.
A limpeza é fácil para que o fluxo de trabalho seja minimamente perturbado. Para aumentar ainda mais o rendimento, uma estação de trabalho de alto volume com até três bombas Milliflex PLUS pode ser montada e usada por um único operador. Testes revelam que 3 bombas Milliflex PLUS são mais rápidas que um distribuidor de 6 posições.
Apoio e assistência
A {HCompany} fornece assistência técnica e uma oferta de serviços completa, para ajudar você a economizar recursos de CQ e facilitar a implementação da sua unidade única de bomba MilliFlex Plus na sua rotina diária de testes. As nossas equipes altamente experientes estão disponíveis para assisti-lo(a).
A limpeza é fácil para que o fluxo de trabalho seja minimamente perturbado. Para aumentar ainda mais o rendimento, uma estação de trabalho de alto volume com até três bombas Milliflex PLUS pode ser montada e usada por um único operador. Testes revelam que 3 bombas Milliflex PLUS são mais rápidas que um distribuidor de 6 posições.
Apoio e assistência
A {HCompany} fornece assistência técnica e uma oferta de serviços completa, para ajudar você a economizar recursos de CQ e facilitar a implementação da sua unidade única de bomba MilliFlex Plus na sua rotina diária de testes. As nossas equipes altamente experientes estão disponíveis para assisti-lo(a).
Application
Cerveja, água engarrafada, cosméticos, análise de produtos farmacêuticos, testes de biocarga e monitoramento de água
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?