Merck
Pular para
MXQREAD01
Leitor quântico Milliflex®
Part of the Milliflex® Quantum system, Fluorescence-based technology, For the rapid detection of microbial contamination
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
32160606
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
AC/DC input
100 V / 200 V AC, 50-60 Hz
Quality Segment
material
304L stainless steel chamber (optical), 304L stainless steel handle, PVC foot, aluminum housing (sheet 1050), glass filter (OG550; optical), polyester housing, transparent polycarbonate protector(s) (LED)
manufacturer/tradename
Milliflex®
parameter
15-40 °C temperature (with or without camera)
H
12.5 cm (4.9 in.)
W
14.2 cm (5.6 in.)
weight
4.4 kg (9.7 lb)
output
24 V (direct current)
application(s)
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
O Milliflex® Quantum Reader é um sistema simples e fácil de usar, projetado para uso em uma bancada de laboratório. Faz parte do Sistema Milliflex® Quantum, que é uma tecnologia rápida baseada em fluorescência para detecção quantitativa rápida de contaminantes em uma ampla gama de matrizes filtráveis.
Application
O Milliflex® Quantum Reader é usado para contar visualmente os microrganismos viáveis filtrados em uma membrana, até uma UFC por amostra. É adequado para a detecção rápida de contaminação microbiana em matérias-primas, amostras em processo, produto final, água e amostras ambientais.
Features and Benefits
O leitor Milliflex Quantum está em conformidade com a Diretriz de Compatibilidade Eletromagnética 89/336/EEC e possui marcação CE.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
MMQUANK01MXQCAM001MXQSUP001
description
Part of the Milliflex® Quantum system, Fluorescence-based technology, For the rapid detection of microbial contamination
description
Supplied with 1 Reader, 1 Reader Stand, 1 Membrane Transfer Tool, 1 Removal Rack, 1 Camera and Installation flash drive
description
For use with Milliflex® Quantum system
description
For use with Milliflex® Quantum system
material
aluminum housing (sheet 1050), transparent polycarbonate protector(s) (LED), glass filter (OG550; optical), 304L stainless steel handle, polyester housing, PVC foot, 304L stainless steel chamber (optical)
material
304L stainless steel handle (Reader), aluminum housing (Sheet, Reader), polyoxymethylene housing (Membrane Transfer Tool), 304L stainless steel (Camera front plate), polyphenylsulfone (PPSU) (Removal Rack Membrane Transfer Tool ), 304L stainless steel (Optical Chamber, Reader), glass window(s) (Camera), aluminum foot (with epoxy coating, Camera), PVC foot (Reader), 304L stainless steel stand (Reader), silicone seal (Membrane Transfer Tool)
material
aluminum housing, glass window(s), 304L stainless steel plate (front), epoxy-coated housing
material
304L stainless steel
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
AC/DC input
100 V / 200 V AC, 50-60 Hz
AC/DC input
100 V / 200 V, 50-60 Hz
AC/DC input
-
AC/DC input
-
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
H
12.5 cm (4.9 in.)
H
-
H
-
H
-
output
24 V (direct current)
output
-
output
-
output
-
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)