Merck
Pular para
MXRCTRLB2K2
Control box, Power MIX 1000/2000, 230V
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
AC/DC input
230 V, 50 Hz, 10 A, 230 V
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
weight
22 lb (9.5 kg)
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
storage temp.
10-30°C
Features and Benefits
CE, UL Compliant
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
MXRCTRLB2KMXRMTR2KMXRPCNA1K2K
description
-
description
-
description
-
description
-
AC/DC input
230 V, 50 Hz, 10 A
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A
AC/DC input
230 V, 50 Hz, 10 A (connects to control box), 120 V, 60 Hz, 15 A (connects to control box)
AC/DC input
125 V, 20 A
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
SP1
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
material
-
parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
parameter
4-30 °C temperature, 55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
parameter
-
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)