Merck
Pular para
MXRPCCEI
Power cord, Power MIX, all sizes, Chile, Ethiopia, Italy, 250V, 10A
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
AC/DC input
250 V, 10 A
Quality Segment
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
MXRPCEUMXRPCSZMXRPCBBPSS
description
-
description
-
description
-
description
-
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)