Merck
Pular para
NM0022
Kits de matriz NovaSeal
3/8 in. ID x 5/8 in. OD
Sinônimo(s):
Cutting Die for Electrical Crimping Tool
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
NM0041NM0021NM0023
description
3/8 in. ID x 5/8 in. OD
description
3/8 in. ID x 5/8 in. OD - 200 pack
description
1/4 in. ID x 1/2 in. OD
description
1/2 in. ID x 3/4 in OD
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0002PK100
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kits de matriz NovaSeal
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)