Merck
Pular para
NM0047
NovaSeal Battery Charger
Battery Charger 220 - 240 V European Plug
Sinônimo(s):
Battery charger for NovaSeal crimping tool
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32049213
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0044
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
NM0046NM0048NM0042
vibrant-m
NM0048
NovaSeal Battery Charger
Millipore
Millipore
NM0042
NovaSeal Battery
description
Battery Charger 220 - 240 V European Plug
description
Battery Charger 100 -120 V US and Japan Plug
description
Battery Charger 220 - 240 V UK Plug
description
Battery, 10.8 V Li-ion
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0044
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0043
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0045
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeal Battery Charger
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)