Merck
Pular para
PTRMIXSYSIL
Mobius MIX System Product Training
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
86132100
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
General description
Our series of Basic Operator Training courses provides training to new operators and technicians on the basic use of specific equipment. Generally, this includes setting up the equipment, running pre-designed processes, common alarms and troubleshooting, and maintenance plans. These courses are interactive and hands-on, and may be limited in the number of participants. Attendees take a practical assessment at the end of the course, and upon successful completion will be provided with certification.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)