Merck
Pular para
SIMCABLE5
Cable_IEC(F)_To_Plug_China(M)
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
26121636
eCl@ss:
27260705
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
compatibility
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Quality Segment
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
SIMCABLE4FTPF02471ZSQ240GVT0
Milli-Q
Milli-Q
FTPF02471
Cord Line 115V
description
-
description
-
description
-
description
Gravity dispensing of pure RO water from the Milli-Q® SQ Switch 3.5 L Tank
compatibility
for use with Milli-Q® SQ 2Series
compatibility
for use with Milli-Q® SQ 2Series
compatibility
for use with Milli-Q® SQ 2Series
compatibility
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
-
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)