Merck
03595
LALLS viscosity validation set polystyrene Mp 9′000-800′000 in THF certified according to DIN
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Código UNSPSC:
41116107
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Certificado de análise (CofA)
exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
Outras notas
set contains 4 different polystyrene standards with 500 mg with Mp ~9130, ~133000, ~221000, ~827000 for LALLS and viscosimeters; each standard is characterized with GPC, light scattering and viscosimetry
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)