Merck
80098
2′,3′-Dehydrosalannol
analytical standard
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H42O8
Peso molecular:
554.67
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
SMILES string
COC(=O)C[C@@H]1[C@@]2(C)C(C[C@@H](O)[C@@]3(C)CO[C@@H]([C@H]4O[C@@H]5CC(C(C)=C5[C@@]14C)c6ccoc6)[C@H]23)OC(=O)\C=C(\C)C
grade
analytical standard
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
Quality Level
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)