Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 213,00 |
Sobre este item
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
Cl.CN(C)CCN(Cc1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H20ClN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H
InChI key
VEYWWAGBHABATA-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Este Item | |
|---|---|
| description analytical standard, for drug analysis | description ≥98 atom % 15N, ≥99% (CP) |
| technique(s) HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) - |
| format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade - |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?