Merck
Pular para
68614
PEG 20000 12% – Tris pH 8; 100 mM solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 37/Kit-No 02528
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352200
form
liquid
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
O que está acontecendo?
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)