Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
5 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.583,00 |
25 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 10.325,00 |
Sobre este item
Nome do produto
Akt1/2 kinase inhibitor, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].OC(=O)C(F)(F)F.O=C1Nc2ccccc2N1C3CCN(CC3)Cc4ccc(cc4)-c5nc6cc7nc[nH]c7cc6nc5-c8ccccc8
InChI
1S/C34H29N7O.C2HF3O2.H2O/c42-34-39-26-8-4-5-9-31(26)41(34)25-14-16-40(17-15-25)20-22-10-12-24(13-11-22)33-32(23-6-2-1-3-7-23)37-29-18-27-28(36-21-35-27)19-30(29)38-33;3-2(4,5)1(6)7;/h1-13,18-19,21,25H,14-17,20H2,(H,35,36)(H,39,42);(H,6,7);1H2
InChI key
CRRPFKCJZALCLQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este Item | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Akt Inhibitor VIII, Isozyme-Selective, Akti-1/2, CAS 612847-09-3, is a cell-permeable, reversible inhibitor of Akt1/Akt2 (IC50 = 58 nM, 210 nM, & 2.12 µM for Akt1, Akt2, and Akt3, respectively). | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| form powder | form solid | form buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - |
| color yellow | color yellow | color - |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?