Merck
Pular para
APPA002
Green Universal Detection Reagent
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
20 mL
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.667,00
Sobre este item
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160702
R$ 2.667,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
solution
Quality Segment
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
GreenUniversal Detection Reagent is formulated with green fluorescent protein (GFP),which is a part of the split fluorescent protein (FP) system that may be usedto quantify the expression level of a tagged protein of interest (POI).
Application
The S1-10 Universal Detection Reagent is provided as a ready-to-use solution for use with the In Vitro "Fold ′n′ Glow" Solubility Assay Kits:
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
G6539U3635SIC002
description
-
description
clone GFP-20, ascites fluid
description
-
description
-
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
western blot: 1:2,000 using purified recombinant GFP preparation, dot blot: suitable, indirect ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solution
form
-
form
-
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)