Merck
Pular para
BPS78366
PARP Substrate Mixture 1
Sinônimo(s):
PARP Substrate Mixture
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
47101613
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Proprietary mixture including biotinylated and non-biotinylated NAD+, optimized for use with BPS Bioscience′s poly(ADP) ribose polymerase (PARP) assay kits:
  • PARP1 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80551)
  • PARP2 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80552)
  • PARP3 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80553)
  • PARP10 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80560)
Application
Suitable for use with cell extracts and purified PARP enzymes.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Tris-buffered solution
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
BPS78371P0996AB16661
vibrant-m
BPS78366
PARP Substrate Mixture 1
vibrant-m
BPS78371
PARP Substrate Mixture 2
PARP-1 human recombinant, expressed in E. coli
Sigma-Aldrich
P0996
PARP-1 human
description
-
description
-
description
recombinant, expressed in E. coli
description
serum, Chemicon®
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)