Merck
Pular para
C0806
CM-Cellulose
fibers
Sinônimo(s):
Carboxymethyl cellulose
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Número CAS:
UNSPSC Code:
47101511
MDL number:
eCl@ss:
33050202
form
fibers
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
VJHCJDRQFCCTHL-UHFFFAOYSA-N
Application
CM Cellulose products are used in protein chromatography, ion exchange chromatography and cation exchange media. CM Cellulose has been used in studies to inform the suppressed proliferation of hepatoma and leukemic cells and the inhibition of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1).
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)