Merck
Pular para
CD1
Cell dissociation sieve - tissue grinder kit
tissue grinder homogenizer kit, stainless steel, autoclavable, 1/kit
Sinônimo(s):
tissue grinder homogenizer, tissue homogenizer, tissue pulverizer
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
1 kit
Previsão de entrega em04 de dezembro de 2026deCajamar
R$ 2.751,00
Sobre este item
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
R$ 2.751,00
Previsão de entrega em04 de dezembro de 2026Detalhes
​
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
stainless steel
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
kit of 1
Other Notes
Tissue Grinder Homogenizer Kit
Components include:
Kit contains one 85 mL cup, 5 each of 40, 50 and 60 mesh screens, 5 screen replacement keys and 2 glass pestles.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
CLS77227D8938T2567
Pyrex® tissue grinder capacity 7 mL, body O.D. × H 15 mm × 117 mm
CLS77227
Pyrex® tissue grinder
Dounce tissue grinder tube working volume 100 mL
T2567
Dounce tissue grinder tube
description
tissue grinder homogenizer kit, stainless steel, autoclavable, 1/kit
description
capacity 7 mL, body O.D. × H 15 mm × 117 mm
description
2 mL complete
description
working volume 100 mL
packaging
kit of 1
packaging
-
packaging
-
packaging
pack of 1 ea
sterilization compatibility
autoclavable compatible
sterilization compatibility
-
sterilization compatibility
-
sterilization compatibility
-
material
stainless steel
material
-
material
glass
material
glass
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)