Merck
Pular para
D2012
P1,P3-Di(guanosine-5′) triphosphate ammonium salt
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Diguanosine triphosphate, G(5′)P3(5′]G
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H27N10O18P3
Número CAS:
Peso molecular:
788.41
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32039090
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][N+]([H])([H])[H].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC4OC(C(O)C4O)n5cnc6C(=O)N=C(N)Nc56)C(O)C3O)c2N1
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)