Merck
Pular para
D4875
16-Dehydropregnenolone acetate
≥95%
Sinônimo(s):
3β-Acetoxy-5,16-pregnadien-20-one, 3β-Hydroxy-5,16-pregnadien-20-one acetate, 5,16-Pregnadien-3β-ol-20-one acetate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
10 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.348,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H32O3
Número CAS:
Peso molecular:
356.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
213-558-7
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥95%
Form:
powder
R$ 3.348,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
SMILES string
CC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CC=C4C(C)=O)C3CC=C2C1
InChI
1S/C23H32O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,7,17-18,20-21H,6,8-13H2,1-4H3
InChI key
MZWRIOUCMXPLKV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
16-Dehydropregnenolone acetate (DPA) is synthesized from steroids sapogenin, diosgenin and solasodine. 16-Dehydropregnenolone acetate (DPA) is a crucial intermediate for the synthesis of steroid hormones-based drugs. It is an antagonist for farnesoid X receptor (FXR) and modulates cholesterol metabolism. It is considered as a potential antihyperlipidemic agent. Chemically synthesized steroid derivatives from DPA have cytotoxic features and could serve as potential anticancer agents.
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)