Merck
Pular para
D6429
DMEM - high glucose
With sodium bicarbonate, ʟ-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
2 of 6 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinônimo(s):
DME, DMEM
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32150313
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - alto teor de glicose, With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
HEPES: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Este meio de glicose DMEM-Hi é um meio completo concentrado 1x, com adição de piruvato de sódio. Ele também difere da formulação original do DMEM-Hi em que a piridoxina é substituída por piridoxal. O piridoxal é um componente instável do meio.
Application
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - usou-se alto teor de glicose para cultura celular.
O meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) é uma modificação do meio basal Eagle (BME) que contém concentrações quatro vezes maiores de aminoácidos e vitaminas. A formulação original contém 1000 mg/l de glicose e foi usada para cultura de células embrionárias de camundongo. Desde então, ele foi modificado de várias maneiras para dar suporte a culturas primárias de células de camundongo e frango, além de diversas células normais e transformadas. Cada um desses meios oferece uma combinação diferente de L-glutamina e piruvato de sódio. Além disso, os níveis de glicose foram elevados para 4500 mg/l, contribuindo para o nome "DMEM/alto".
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
D6546D5796D6171
description
With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With 4500 mg/L glucose, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
HEPES modification, With 4500 mg/L glucose, 25 mM HEPES, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
components
HEPES: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: high
components
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
components
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
glucose: high
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
phenol red: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How much does D6429-1L weigh? Thank you!
    1 answer
    1. This product is a liquid medium. The density is not reported. The 1L volume weighs approximately 1 kilogram. The total weight of the packaged 1L size is 1.1 kg. The total weight of the packaged 500 mL size is 578 g.
      Helpful?
  2. Hi, What is the concentration of endotoxin detected in DMEM high glucose media D6429?
    1 answer
    1. This product has an endotoxin specification of ≤ 1 EU/ml or 0.1 ng/mL. The lot specific values are reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d6429#product-documentation
      Helpful?
  3. What is the concentration of Sodium Bicarbonate and Sodium Pyruvate in it?
    1 answer
    1. This formulation contains 3.7 g/L sodium bicarbonate and 110 mg/L sodium pyruvate. The composition of this product is published on page 3 of the product information sheet. Please see the link below to access this document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/318/256/d6429for.pdf
      Helpful?
  4. After opening a bottle of medium: how long can I use this bottle ?(stored at 4C°)
    1 answer
    1. Provided that the product is handled and stored properly and has not been contaminated, the medium will be stable up to the expiration date. This date is provided on the label and the lot-specific Certificate of Analysis.
      Helpful?
  5. I would like to inquire about the amino acid formulation in DMEM (#6429, #6546). Specifically, could you provide information on the concentration of aspartate and glutamate in these formulations? Thank you very much.
    1 answer
    1. The composition of this product is published on page 3 of the product information sheet. Please see the link below to access this document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/318/256/d6429for.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Atlanta, GA
    • Reviews 4
    • Votes 108
    5 out of 5 stars.
    D6171 with HEPES modification
    The best media to culture HEK293FT cells. The HEPES modification seems beneficial during calcium-phosphate transfection by perhaps stabilizing pH.
    Helpful?
  2. 5 Ratings-only reviews