iopamiron is not available but iodixanol, iopromide, and iohexol can be used as reference standards, which are likely more expensive on a per gram basis due to their intended use. The only other chemical close to iopamiron is ionic rather than non-ionic.
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
50 g | Previsão de entrega em15 de dezembro de 2026deCajamar | R$ 1.451,00 |
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9I3N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
613.91
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
204-223-6
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNome do produto
Diatrizoic acid, Iodine-containing contrast agent
Quality Segment
form
powder
composition
Water (by Karl Fischer): ≤ 7.1%
concentration
≥98.0% AgNO3
technique(s)
titration: suitable
color
white to off-white
solubility
1 M NH4OH: 100 mg/mL, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
InChI key
YVPYQUNUQOZFHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Diatrizoic acid is an iodine-containing contrast agent. It is also known as amidotrizoic acid. Diatrizoic acid is one of the trace contaminants of waste water treatment plants.
Application
Diatrizoic acid has been used as a contrast-enhancing fluid for X-ray based measurements.
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
Are there any non-ionic iodinated contrast agents, such as Iopamiron?
1 answer-