Sobre este item
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~75 kDa
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μL using whole extract of mouse A-20 cells., western blot: 1:1,000-1:2,000 using whole extract of rat brain, western blot: 1:2,000-1:3,000 using whole extract of human Jurkat cells.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ELMO1(9844)
mouse ... Elmo1(140580)
rat ... Elmo1(361251)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Experimente nossa Ferramenta de seleção de produtos para restringir suas opções
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?