Merck
Pular para
F0804
Soro bovino fetal, grau para pesquisa
non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Soro bovino fetal, FBS, FCS, soro, soros
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Classic
composition
hemoglobin (tested)
origin
non-USA origin
availability
available only in EU
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested, mycoplasma, tested, virus (BVD, IBR, PI3), tested negative
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
O soro fetal bovino (FBS), um suplemento popular, é obtido principalmente de fetos de bezerro. Ele contém nutrientes, vitaminas, hormônios, proteínas de transporte e fatores de fixação, propagação e crescimento.
Application
O soro fetal bovino, grau de pesquisa, foi usado como suplemento:
  • no meio de células endoteliais (ECMed) para cultura de células endoteliais da veia umbilical humana (HUVEC)
  • no meio de′Eagle modificado por′Dulbecco (DMEM) para ressuspender células estromais derivadas de tecido adiposo humano (ASC)
  • no meio de cultura de tecidos 199 (TCM199) para maturação in vitro de oócitos
  • no meio essencial mínimo (MEM), meio de′Earle para cultura de células de rim canino Madin-Darby (MDCK) II
Biochem/physiol Actions
O soro fetal bovino (FBS) é usado principalmente em culturas de órgãos, células e tecidos. O FBS é a primeira opção a ser usada como suplemento em todos os meios de cultura de células eucarióticas. Ele favorece a proliferação e a viabilidade da maioria dos tipos de células.
Analysis Note
  • Testado quanto à presença de bactérias, vírus e micoplasma
  • Triplo-filtrado com membrana de 0,1 mícron em condições assépticas
  • Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)