Merck
HS24322A
Mega Rack® tube rack
single, for 10-13 mm tubes, blue
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Sobre este item
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Mega Rack® tube rack, single, for 10-13 mm tubes, blue
material
polypropylene
feature
Holds 216 x 5-7 mL tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS24322A
size
337x235x91 mm
color
blue
General description
Mega Rack High-capacity storage rack for sample and blood collection tubes.
  • Fully-assembled, polypropylene Mega Tube Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
  • Sturdy and light weight material for easy transport
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
  • Autoclavable
Legal Information
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)