Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1 mL | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 758,00 |
Sobre este item
R$ 758,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarform
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
mean particle size
0.6 μm
General description
Polystyrene microparticles are anionic-stabilizedcolloidal particles. These microparticles are synthesized by the polymerizationof styrene under conditions that produce coalescent bead formation. Polystyrenelatex beads have a wide range of applications including phagocytosis experiments,antibody-mediated agglutination diagnostics, electron microscopy, and cellcounter calibration.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description 0.6 μm mean particle size | description 0.3 μm mean particle size | description 0.8 μm mean particle size | description 3.0 μm mean particle size |
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| mean particle size 0.6 μm | mean particle size 0.3 μm | mean particle size 0.8 μm | mean particle size 3.0 μm |
| composition Solids, 10% | composition Solids, 10% | composition Solids, 10% | composition Solids, 10% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latex beads, polystyrene
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?