Merck
Pular para
O0886
Olomoucine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(Hydroxyethylamino)-6-benzylamino-9-methylpurine
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
1 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 821,00
5 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.543,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18N6O
Número CAS:
Peso molecular:
298.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
R$ 821,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cn1cnc2c(NCc3ccccc3)nc(NCCO)nc12
InChI
1S/C15H18N6O/c1-21-10-18-12-13(17-9-11-5-3-2-4-6-11)19-15(16-7-8-22)20-14(12)21/h2-6,10,22H,7-9H2,1H3,(H2,16,17,19,20)
InChI key
GTVPOLSIJWJJNY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Olomoucine is a purine derivative which inhibits cyclin-dependent kinases and induces G arrest.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olomoucine
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)