Merck
Pular para
P1476
Pituitary Extract bovine
solution, ~14 mg/mL protein in PBS, 0.2 μm filtered
Sinônimo(s):
BPE, PEX
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
bovine
Form:
solution
Impurities:
<50 EU/mL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
biological source
bovine
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
quality
endotoxin tested
packaging
pkg of 2.5 and 25 mL
concentration
~14 mg/mL protein in PBS
impurities
<50 EU/mL
color
brown
storage temp.
−20°C
General description
Pituitary Extract, bovine (PEX) is an extract of bovine pituitary tissue containing growth factors. PEX can be used to promote the growth of several types of human epithelial cells in culture. Pituitary extract, bovine, is prepared using a modification of a published procedure.
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. The recommended storage temperature is -20 °C.