Merck
Pular para
PEXBUF
PEXBUFF Transfection enhancer
for use in Gene Editing transfection experiments
Sinônimo(s):
CRISPR enhancer, RNP enhancer, gRNA, sgRNA
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solution
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
form
solution
storage temp.
-10 to -25°C
Application
PEXBUFF transfection enhancer increases the efficiency of CRISPR based RNP gene editing experiments. When added during RNP preparation workflow, PEXBUF increases editing.
Features and Benefits
  • GRAS: generally regarded as safe
  • Increases gene editing rates
  • Easy workflow addition
  • Works with various CAS9-based editors
Disclaimer
This product is covered by PCT/US2022/079037 and sold for research use only. Commercial use will require a license from Sigma-Aldrich. For licensing questions, please contact geneeditingip@milliporesigma.com.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
WBSH0500407207SHP002
description
for use in Gene Editing transfection experiments
description
Western Blotting, immunodetection
description
-
description
-
form
solution
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)