Merck
Pular para
SML1237
CCT137690
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Bromo-7-[4-[(5-methyl-3-isoxazolyl)methyl]-1-piperazinyl]-2-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H31BrN8O
Número CAS:
Peso molecular:
551.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(CC1)CCN1C(C=C2)=CC=C2C3=NC4=C(N5CCN(CC6=NOC(C)=C6)CC5)C(Br)=CN=C4N3
InChI
1S/C26H31BrN8O/c1-18-15-20(31-36-18)17-33-9-13-35(14-10-33)24-22(27)16-28-26-23(24)29-25(30-26)19-3-5-21(6-4-19)34-11-7-32(2)8-12-34/h3-6,15-16H,7-14,17H2,1-2H3,(H,28,29,30)
InChI key
GFLQCBTXTRCREJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CCT137690 is a very potent, orally bioavailble, pan aurora kinase inhbitor (IC50 = 15, 25, and 19 nM for Aurora A, B and C respectively). CCT137690 inhibits tumor growth in amouse xenograft model and causes multipolar spindle formation, chromosome misalignment, polyploidy and apoptosis in tumor cell lines.
CCT137690 is a very potent, orally bioavailble, pan aurora kinase inhbitor.
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)