Merck
Pular para
T2803
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
Ethyl 4-(trifluoromethyl)umbelliferyl ether
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
5 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.541,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9F3O3
Número CAS:
Peso molecular:
258.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8555209
R$ 3.541,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless (Soluble in chloroform, methanol, and DMSO.)
fluorescence
λex 333 nm; λem 415 nm in methanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C12H9F3O3/c1-2-17-7-3-4-8-9(12(13,14)15)6-11(16)18-10(8)5-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
OLHOIERZAZMHGK-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin is a fluorogenic substrate for cytochrome P-450 catalyzed O-de-ethylation.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
36798
description
≥98% (TLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPCE)
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless (Soluble in chloroform, methanol, and DMSO.)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble, methanol: soluble
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
fluorescence
λex 333 nm; λem 415 nm in methanol
fluorescence
λex 450 nm; λem 468 nm in methanol
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)