Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
5 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.527,00 |
Sobre este item
R$ 1.527,00
Nome do produto
Zardaverine,
Quality Segment
SMILES string
COc1cc(ccc1OC(F)F)C2=NNC(=O)C=C2
InChI
1S/C12H10F2N2O3/c1-18-10-6-7(2-4-9(10)19-12(13)14)8-3-5-11(17)16-15-8/h2-6,12H,1H3,(H,16,17)
InChI key
HJMQDJPMQIHLPB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144), PDE5A(8654), PDE7A(5150)
rat ... Pde2a(81743), Pde4a(25638)
Application
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description - | description phosphodiesterase inhibitor | description 97% | description ≥99.0% (AT) |
| Gene Information human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144), PDE5A(8654), PDE7A(5150) | Gene Information human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE5A(8654), PDE7A(5150) | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?