Merck
Pular para
Z329053
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 70 mm, bar diam. 8.5 mm
Sinônimo(s):
cylindrical stir bar, magnetic bar, magnetic stir bar, spinbar, stir bar
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
10 ea
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.502,00
Sobre este item
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
eCl@ss:
32100101
Material:
cylindrical PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137445
Packaging:
pack of 10
R$ 1.502,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
cylindrical PTFE-coated
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137445
L
70 mm
bar diam.
8.5 mm
ring diam.
10 mm
General description
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Other Notes
BR137445 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
Z329037Z329002Z328979
description
L 70 mm, bar diam. 8.5 mm
description
L 50 mm, bar diam. 8.5 mm
description
L 35 mm, bar diam. 6 mm
description
L 20 mm, bar diam. 6 mm
manufacturer/tradename
BRAND 137445
manufacturer/tradename
BRAND 137435
manufacturer/tradename
BRAND 137427
manufacturer/tradename
BRAND 137415
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
bar diam.
8.5 mm
bar diam.
8.5 mm
bar diam.
6 mm
bar diam.
6 mm
L
70 mm
L
50 mm
L
35 mm
L
20 mm
ring diam.
10 mm
ring diam.
11 mm
ring diam.
8 mm
ring diam.
8 mm
Still not finding the right product?
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)