Merck
Pular para
PHL80098
Umbelliferone
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxycoumarin
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
100 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.020,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
162.14
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
127683
MDL number:
eCl@ss:
25140904
R$ 1.020,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
crystals
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI key
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica glycyrrhiza pimpinella
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
H240035482693979
Umbelliferone phyproof® Reference Substance
PHL80098
Umbelliferone
Umbelliferone 99%
Sigma-Aldrich
H24003
Umbelliferone
Umbelliferone analytical standard
Supelco
54826
Umbelliferone
Umbelliferone suitable for fluorescence indicator, ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
93979
Umbelliferone
description
phyproof® Reference Substance
description
99%
description
analytical standard
description
suitable for fluorescence indicator, ≥98.0% (HPLC)
grade
primary reference standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.), 230-234 °C
form
crystals
form
-
form
-
form
crystals
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
99%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Umbelliferone
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)