Merck
Y0002422
Cannabidiol for cannabis CRS
new
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cannabidiol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
314.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18?/m0/s1
chave InChI
QHMBSVQNZZTUGM-ZENAZSQFSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Embalagem
Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
EP issued certificate and SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)